Stampa…
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
470930250 470931000
470930250.EA 29.9 EUR
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Punto di ebollizione: 164,3°C
Densità: 1,09
Flash Pt: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038100
CAS Number: 98298-66-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)