Stampa…
1,4-Dioxan-2-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Dioxanone
470740050 470740250
470740050.EA 71.3 EUR
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-one 98%
1,4-Dioxan-2-one
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 223°C
Flash Pt: 215°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215855
CAS Number: 3041-16-5
Visualizza i codici
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %