Stampa…
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
470660010 470660050
470660010.EA 68.2 EUR
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Formula: C₆F₄I₂
Peso molecolare: 401,87 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001055
CAS Number: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Visualizza i codici
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %