Stampa…
2-Propanolo soluzione in water 70%, technical
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
470610010 470610050 470610250
470610010.EA 18.3 EUR
470610010. 470610050. 470610250.
2-Propanolo soluzione in water 70%, technical
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82
Punto di fusione: -89
Densità: 0.86
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
Visualizza i codici
Appearance clear colorless liquid
Concentration 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF)
Water 29 to 31 %
Density 0.858 to 0.862 kg/l