Stampa…
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
470490010 470490050
470490010.EA 67.7 EUR
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formula: C₅H₉BrO
Punto di ebollizione: 162°C (760mmHg)
Flash Pt: 62°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684290
CAS Number: 78385-26-9
Visualizza i codici
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)