Stampa…
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 42 EUR
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di ebollizione: 279,2°C (760mmHg)
Flash Pt: 123°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159643
CAS Number: 5932-27-4
Visualizza i codici
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %