Stampa…
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
470380010 470382500
470380010.EA 245 EUR
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18459271
CAS Number: 1074-59-5
EINECS: 214-045-0
Visualizza i codici
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %