Stampa…
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
470360010 470362500
470360010.EA 351.5 EUR
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Peso molecolare: 129,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07369964
CAS Number: 10271-85-9
Visualizza i codici
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %