Stampa…
2-Chloro-p-cresol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
470350050 470350250
470350050.EA 40.2 EUR
470350050. 470350250.
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Punto di ebollizione: 196°C (760mmHg)
Flash Pt: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070639
CAS Number: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)