Stampa…
Methyl-10-undecenoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
470250250 470251000
470250250.EA 21.8 EUR
470250250. 470251000.
Methyl-10-undecenoate 97%
Methyl-10-undecenoate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 245°C
Densità: 0,885
Flash Pt: 115°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016689
CAS Number: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)