Stampa…
Varenicline tartrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
470080010 470082500
470080010.EA 233 EUR
470080010. 470082500.
Varenicline tartrate 98%
Varenicline tartrate
Formula: C₁₃H₁₃N₃·C₄H₆O₆
Punto di ebollizione: 400,6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460603
CAS Number: 375815-87-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance white to light orange to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤5 %