Stampa…
5-Chloroquinoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
469740010 469740050
469740010.EA 60.2 EUR
469740010. 469740050.
5-Chloroquinoline 97%
5-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Flash Pt: 263°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239413
CAS Number: 635-27-8
Visualizza i codici
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 28°C to 32°C