Stampa…
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
469710010 469710050
469710010.EA 96.1 EUR
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044628
CAS Number: 693-11-8
Visualizza i codici
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %