Stampa…
3-Pyridineacetic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 36.1 EUR
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066302
CAS Number: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Visualizza i codici
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C