Stampa…
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
469560010 469560050
469560010.EA 59.6 EUR
469560010. 469560050.
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Peso molecolare: 145,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033534
CAS Number: 25700-11-2
Visualizza i codici
Appearance white to almost white crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 35°C to 45°C