Stampa…
Probucol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
469490050 469490250
469490050.EA 50.8 EUR
469490050. 469490250.
Probucol 98%
Probucol
Formula: C₃₁H₄₈O₂S₂
Peso molecolare: 516,84 g/mol
Punto di ebollizione: 547°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079281
CAS Number: 23288-49-5
EINECS: 245-560-9
Merck Index: 13,07844
Visualizza i codici
Appearance white to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 125°C to 128°C