Stampa…
4-Chloroquinazoline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
469400010 469400050
469400010.EA 41 EUR
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂
Peso molecolare: 164,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00228682
CAS Number: 5190-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C