Stampa…
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
469310010 469310050
469310010.EA 49.1 EUR
469310010. 469310050.
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Peso molecolare: 184,2371 g/mol
Punto di ebollizione: 286°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059776
CAS Number: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
Visualizza i codici
Appearance white to yellow crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 86°C to 96°C
Water ≤1 %