2,4,6-Tri(dimetil-aminometile) fenolo 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
469290250
469291000
469290250.EA
43.1
EUR
469290250.
469291000.
2,4,6-Tri(dimetil-aminometile) fenolo 90%
2,4,6-Tri(dimetil-aminometile) fenolo
Formula:
C₁₅H₂₇N₃O Punto di ebollizione: 130…135°C Densità: 0,969 Flash Pt: 149°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008330 CAS Number: 90-72-2 EINECS: 202-013-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | colorless to yellow viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |