Stampa…
2,4-Dimethylhexane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
469280010 469280050 469280250
469280010.EA 35.2 EUR
469280010. 469280050. 469280250.
2,4-Dimethylhexane 98%
2,4-Dimethylhexane
Formula: C₈H₁₈
Densità: 0,7
Flash Pt: 10°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039929
CAS Number: 589-43-5
EINECS: 209-649-6
UN: 1262
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)