Stampa…
2,3-Dimethylhexane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
469270010 469270050
469270010.EA 98.9 EUR
469270010. 469270050.
2,3-Dimethylhexane 95%
2,3-Dimethylhexane
Formula: C₈H₁₈
Peso molecolare: 114,23 g/mol
Densità: 0,71
Flash Pt: 7°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039951
CAS Number: 584-94-1
EINECS: 209-547-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)