Stampa…
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
468920010 468922500
468920010.EA 437 EUR
468920010. 468922500.
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate
Formula: C₁₅H₁₁BrNNaO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00864341
CAS Number: 91714-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %