Stampa…
2-Ethylhexyl salicylate
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
468830250 468831000
468830250.EA 25.8 EUR
468830250. 468831000.
2-Ethylhexyl salicylate
2-Ethylhexyl salicylate
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Peso molecolare: 250,34 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C (21mmHg)
Densità: 1,02
Flash Pt: 162°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053300
CAS Number: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)