Stampa…
Febantel
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(((2-(2-MEthoxyacetamido)-4-(phenylsulphanyl)phenyl)amino)((methoxycarbonyl)imino)methyl)carbamate
468780010 468780050
468780010.EA 81 EUR
468780010. 468780050.
Febantel
Febantel
Formula: C₂₀H₂₂N₄O₆S
Peso molecolare: 446,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01738527
CAS Number: 58306-30-2
EINECS: 261-205-0
Merck Index: 13,03973
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow powder and/or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 123°C to 129°C
Water ≤1 %