Stampa…
Penciclovir
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1H-purin-6-one, 9-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]guanine, BRL 39123, 2-Amino-9-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
468730010 468732500
468730010.EA 314 EUR
468730010. 468732500.
Penciclovir
Penciclovir
Formula: C₁₀H₁₅N₅O₃
Peso molecolare: 253,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142866
CAS Number: 39809-25-1
Merck Index: 13,07154
Visualizza i codici
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %