Stampa…
Etravirine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
468721000 468725000
468721000.EA 98 EUR
468721000. 468725000.
Etravirine
Etravirine
Formula: C₂₀H₁₅BrN₆O
Peso molecolare: 435,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09837879
CAS Number: 269055-15-4
Visualizza i codici
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %