Stampa…
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
468700010 468700050
468700010.EA 93.8 EUR
468700010. 468700050.
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formula: C₆H₅BrN₄
Peso molecolare: 213,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033848
CAS Number: 937046-98-5
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96 to 104 %