Stampa…
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
468640010 468640050
468640010.EA 35.9 EUR
468640010. 468640050.
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Formula: C₂₆H₂₆O₅
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08703966
CAS Number: 55094-52-5
Visualizza i codici
Appearance white to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 53°C to 55°C
Water ≤0.5 %