Stampa…
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
468560010 468560050
468560010.EA 196 EUR
468560010. 468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₉H₁₇O₂P
Peso molecolare: 308.3109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00406515
CAS Number: 70127-50-3
Visualizza i codici
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 175°C to 180°C