Stampa…
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
468540050 468540250 468541000
468540050.EA 82.3 EUR
468540050. 468540250. 468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formula: C₈H₂₄B₂N₄
Punto di ebollizione: 55…57°C (2,5mmHg)
Densità: 0,926
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048012
CAS Number: 1630-79-1
Visualizza i codici
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)