Stampa…
Nizatidine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-(2-(((2-((Dimethylamino)methyl)thiazol-4-yl)methyl)thio)ethyl)-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
468470050 468470250
468470050.EA 80.5 EUR
468470050. 468470250.
Nizatidine
Nizatidine
Formula: C₁₂H₂₁N₅O₂S₂
Peso molecolare: 331,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865660
CAS Number: 76963-41-2
Merck Index: 13,06694
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 134°C
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)