Stampa…
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
468400010 468400050 468400250
468400010.EA 35 EUR
468400010. 468400050. 468400250.
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formula: C₁₁H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009748
CAS Number: 130-00-7
EINECS: 204-973-4
Visualizza i codici
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Melting point 179°C to 183°C