Stampa…
Amlodipine maleate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate maleate
468320010 468320050
468320010.EA 106 EUR
468320010. 468320050.
Amlodipine maleate
Amlodipine maleate
Formula: C₂₄H₂₉ClN₂O₉
Peso molecolare: 524.94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02259457
CAS Number: 88150-47-4
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 160°C to 165°C