Stampa…
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 38.5 EUR
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formula: C₆H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 88…90°C (22mmHg)
Densità: 1,359
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03788561
CAS Number: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %