Stampa…
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 45 EUR
467790010. 467790050. 467790250.
2-Bromo-9,10-anthraquinone
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00474541
CAS Number: 572-83-8
Visualizza i codici
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C