Stampa…
Ferene disodium salt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
467750010 467750050 467750250
467750010.EA 55.4 EUR
467750010. 467750050. 467750250.
Ferene disodium salt
Ferene disodium salt
Formula: C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040462
CAS Number: 79551-14-7
Visualizza i codici
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤13 %