Stampa…
Rilpivirine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-4-((4-((4-(2-Cyanovinyl)-2,6-dimethylphenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
467720010 467722500
467720010.EA 783 EUR
467720010. 467722500.
Rilpivirine
Rilpivirine
Formula: C₂₂H₁₈N₆
Peso molecolare: 366,42 g/mol
Punto di ebollizione: 634°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11046372
CAS Number: 500287-72-9
Visualizza i codici
Appearance white to beige to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %