Stampa…
1,4-Benzenedimethanethiol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
467610010 467610050
467610010.EA 94.7 EUR
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Formula: C₈H₁₀S₂
Punto di ebollizione: 156°C (16hPa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004872
CAS Number: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C