Stampa…
3-Hydroxyazetidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Azetidinol, Azetidin-3-ol
467210050 467210010
467210050.EA 420 EUR
467210050. 467210010.
3-Hydroxyazetidine 95%
3-Hydroxyazetidine
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03695446
CAS Number: 45347-82-8
Visualizza i codici
Appearance white to grey powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %