Stampa…
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
467130010 467130050
467130010.EA 108 EUR
467130010. 467130050.
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862519
CAS Number: 90035-34-0
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C