Stampa…
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
467060010 467060050
467060010.EA 100 EUR
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264397
CAS Number: 147621-21-4
Visualizza i codici
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %