Stampa…
Carisoprodol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
466240010 466240050 466240250
466240010.EA 30.1 EUR
466240010. 466240050. 466240250.
Carisoprodol
Carisoprodol
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00057661
CAS Number: 78-44-4
EINECS: 201-118-7
Visualizza i codici
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92°C to 96°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 3 hr) (vacuum)
TLC ≥97.5 %