Stampa…
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
466070010 466070050
466070010.EA 68.8 EUR
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 366,0042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276344
CAS Number: 633-70-5
Visualizza i codici
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %