Stampa…
Sclareol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
465120010 465120050
465120010.EA 47.9 EUR
465120010. 465120050.
Sclareol
Sclareol
Formula: C₂₀H₃₆O₂
Punto di ebollizione: 218…220°C (25hPa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869558
CAS Number: 515-03-7
EINECS: 208-194-0
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 99°C to 103°C
Specific optical rotation -23° to -31° (20°C, 589 nm) (1% in pyridine)