Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 16.6 EUR
457650010. 457650050. 457650250.
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 97%
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 174,58 g/mol
Punto di ebollizione: 317°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274530
CAS Number: 13223-25-1
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C