Stampa…
N,N-Dietilformamide, extra puro for MOF synthesis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
407300250 407301000
407300250.EA 49.6 EUR
407300250. 407301000.
N,N-Dietilformamide, extra puro for MOF synthesis
N,N-Dietilformamide
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 176…177°C (760mmHg)
Densità: 0,9
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003287
CAS Number: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99 %
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %