Stampa…
Acido salicilico 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
385730010 385730050
385730010.EA 50.2 EUR
385730010. 385730050.
Acido salicilico 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Acido salicilico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Punto di ebollizione: 211°C (20mmHg)
Flash Pt: 157°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002439
CAS Number: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Visualizza i codici
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)