Stampa…
3-Isochromanone
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
370130010 370130050 370130250
370130010.EA 28.8 EUR
370130010. 370130050. 370130250.
3-Isochromanone
3-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043005
CAS Number: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Visualizza i codici
Appearance white to yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 84°C