Stampa…
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
358130050 358130250
358130050.EA 44.7 EUR
358130050. 358130250.
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 98%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 336°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040292
CAS Number: 1010-26-0
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 67°C to 72°C