Stampa…
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
358071000 358070250
358071000.EA 64.1 EUR
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formula: C₃H₂Br₂N₂O
Peso molecolare: 241,87 g/mol
Punto di ebollizione: 221°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129791
CAS Number: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C